Drukuj
Aparaty do określania zawartości wody metodą destylacyjną, do ciężkich czynników azeotropujących, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
WE7/23/3 WE7/23/12
271-0019EA 962 PLN
271-0019 271-0018
Aparaty do określania zawartości wody metodą destylacyjną, do ciężkich czynników azeotropujących, Quickfit®
Elementy do destylacji Zestawy do destylacji
PYREX®, borosilicate glass
  • Graduated tube and Quickfit® precision joints
  • Also suitable for the estimation of volatile oil content
Estimator for the determination of the water content in petroleum products using a solvent entrainer wich is heavier than water.
BS 756
Certyfikaty: BS 756