Drukuj
Kuwety fluorescencyjne do pomiarów przepływowych
Dostawca: HELLMA
176751-85-40 131-10-40 176754-1015-40
HELL176751-85-40EA 5140 PLN
HELL176751-85-40 HELL131-10-40 HELL176754-1015-40
Kuwety fluorescencyjne do pomiarów przepływowych
Kuwety Kuwety spektrofotometryczne
The cuvettes are designed with a chamber to minimise bubble formation.
  • Screw connections tested to 5 bar
  • Cells with inlet/outlet tubes tested at 3 bar
  • Contact surfaces treated to reduce bubble adhesion within the chamber
Suitable for high precision analytical techniques.