Drukuj
Kolby filtrujące ze szklanym lub plastikowym przyłączem do węża
Dostawca: Kavalier
632412021950_U 632412022500 632412022956 632412022966 632412021100 632412021250 632412021500 632412022100 632412022250_U 632412021940 632412021956 632412022950 412022940 412022500 632412022940
KAVA632412021950_UEA 0 PLN
KAVA632412021950_U KAVA632412022500 KAVA632412022956 KAVA632412022966 KAVA632412021100 KAVA632412021250 KAVA632412021500 KAVA632412022100 KAVA632412022250_U KAVA632412021940 KAVA632412021956 KAVA632412022950 KAVA412022940 KAVA412022500 KAVA632412022940
Kolby filtrujące ze szklanym lub plastikowym przyłączem do węża
Kolby Kolby próżniowe
Szkło borokrzemowe 3,3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Kolby filtrujące ze szklanym lub plastikowym bocznym przyłączem do węża