Drukuj
Kurki odcinające wysokie podciśnienie
Dostawca: SciLabware
SSV103 SSV104 SSV204
BIBBSSV103EA 754 PLN
BIBBSSV103 BIBBSSV104 201-8723
Kurki odcinające wysokie podciśnienie
Zawory odcinające
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together