Drukuj
Zawory, trójdrojne, T-kształtne
Dostawca: SciLabware
SST304 SST3025
BIBBSST304EA 2830 PLN
BIBBSST304 BIBBSST3025
Zawory, trójdrojne, T-kształtne
Zawory odcinające
Pyrex® borosilicate glass with PTFE key
  • Replaceable NS keys with T-bore
  • Screw thread retaining device