Drukuj
Kolby zgodne z Kjeldahl ze standardowym złączem szlifowanym
Dostawca: SciLabware
FK500/3L FK800/3L FK300/3L
212-0592EA 202 PLN
212-0592 214-0420 BIBBFK300/3L
Kolby zgodne z Kjeldahl ze standardowym złączem szlifowanym
Kolby Kolby Kjeldahla
Szkło borokrzemowe 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Do oznaczania azotu metodą Kjeldahla. Bardzo długie szyje działają jak skraplacze powietrza podczas etapu fermentacji i zmniejszają porywanie podczas etapu destylacji.