Drukuj
Zawory odcinające z otworem prostym
Dostawca: SciLabware
SSD102 SSD103 SSD104
BIBBSSD102EA 101 PLN
BIBBSSD102 BIBBSSD103 BIBBSSD104
Zawory odcinające z otworem prostym
Zawory odcinające
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Dodatkowe informacje: Supplied complete with key retaining device.