Drukuj
Kolby miarowe, klasa B, niebieskie oznaczenia
Dostawca: SciLabware
FRD022P FRD024P FRD025P FRD032P FRD040P FRD026P FRD028P FRD030P FRD034P FRD036P FRD038P
612-3329EA 326 PLN
612-3329 612-3330 612-3331 612-3335 612-3336 612-3332 612-3333 612-3334 BIBBFRD034P BIBBFRD036P BIBBFRD038P
Kolby miarowe, klasa B, niebieskie oznaczenia
Kolby Kolby miarowe
MBL®, szkło borokrzemowe, z korkiem PE.
  • Oznaczenia i napisy w emaliowane na niebiesko o wysokim kontraście
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Certyfikaty: Zgodny z ISO 1042 i DIN 12664