Drukuj
Uchwyty filtrów, stal nierdzewna
Dostawca: MILLIPORE
YY3009000 YY3014236
MILYYY3009000EA 9230 PLN
MILYYY3009000 MILYYY3014236
Uchwyty filtrów, stal nierdzewna
Zestawy filtracyjne
Standing filter holders with anodised aluminium legs for contamination analysis.
  • With PTFE O-rings
  • ¹/₈" NPTM vent/relief valve attachment