Drukuj
Cylindryczne lejki wkraplające bez wagi ciśnieniowej
Dostawca: SciLabware
443333 443340 443347 443354 443360
BIBB443333EA 626 PLN
BIBB443333 BIBB443340 BIBB443347 BIBB443354 BIBB443360
Cylindryczne lejki wkraplające bez wagi ciśnieniowej
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Wkraplacze
Dropping funnel, cylindrical shape, made of Pyrex® borosilicate glass, with cone and socket. Stopcock with interchangeable PTFE key.
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • White enamel double graduated scale
  • Stem inside cone for easy fitting to Quickfit® assemblies
Certyfikaty: Complies with ISO 4800.