Drukuj
Końcówki pipet do przygotowywania próbek, ZipTip®
Dostawca: MILLIPORE
ZTC18S008 ZTC18S960 ZTC18S096 ZTC04S096 ZTSCXS096 ZTC04S008 ZTC04S960 ZTC18M008 ZTC18M960 ZTSCXS008 ZTC18M096
MILYZTC18S008EA 222 PLN
MILYZTC18S008 MILYZTC18S960 MILYZTC18S096 MILYZTC04S096 MILYZTSCXS096 MILYZTC04S008 MILYZTC04S960 MILYZTC18M008 MILYZTC18M960 MILYZTSCXS008 MILYZTC18M096
Końcówki pipet do przygotowywania próbek, ZipTip®
Końcówki do pipet
ZipTip to końcówka pipety 10 µl z 0,6 lub 0,2 µl złoża nośnika chromatograficznego utrwalonego na końcu bez martwej objętości. Idealnie nadaje się do koncentracji i oczyszczania próbek do czułych analiz na dalszych etapach.
  • Jednoetapowe odsalanie, zatężanie i oczyszczanie
  • Frakcjonowanie złożonych próbek w celu uzyskania bardziej znaczących danych
  • Idealny do peptydów, białek, kwasów nukleinowych i innych
  • Brak martwej objętości dla maksymalnego odzysku
  • Eliminuje czasochłonną chromatografię
Końcówka pipety ZipTip zapewnia powtarzalną, wysokowydajną metodę zatężania i oczyszczania femtomoli do pikomoli peptydów, białek i oligonukleotydów w celu uzyskania ulepszonych danych analitycznych.
Dostępne z trzema różnymi żywicami ZipTip:
Żywica C18 (0,6 µl lub 0,2 µl objętości złoża): Dla oligonukleotydów lub małych (<50 kDa) białek / peptydów w roztworze wodnym
Żywica C4: Dla białek lub peptydów (3 kDa - 100 kDa) w roztworze wodnym
Strong cationic resin (SCX): Dla peptydów w roztworze z rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami