Drukuj
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 257 PLN
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate 98%
Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate
Formuła: C₅H₁₂N₂S₂
Temp. topnienia: 150…155 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012720
Numer CAS: 5108-96-3
Numer WE (dawny EINECS): 225-834-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %