Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25256.06
B25256.14
B25256.22
B25256.06EA
254
PLN
B25256.06
B25256.14
B25256.22
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate ≥97%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 10472-24-9
Molecular Formula: C7H10O3
Formula Weight: 142.16
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀O₃ Temp. Wrzenia: 105…107 °C (20 mmHg) Gęstość: 1,145 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001411 Numer CAS: 10472-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-962-7 |