Drukuj
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 133 PLN
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 96%
Methyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formuła: C₇H₁₀O₃
MW: 142.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 102…104 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1.054 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001411
Numer CAS: 10472-24-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-962-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %