Drukuj
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 609 PLN
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Formuła: C₈H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 224…228 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001412
Numer CAS: 611-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-253-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %