2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
A11842.06
A11842.14
A11842.06EA
188
PLN
A11842.06
A11842.14
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 38116-61-9
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 233-238°
Beilstein Reference: 129164
Formuła:
C₇H₇NO₃ Temp. topnienia: 233…238 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006272 Numer CAS: 38116-61-9 Numer WE (dawny EINECS): 253-784-3 |