Drukuj
Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/l Re w dil. kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86703.180EA 651 PLN
86703.180 86703.260
Roztwór wzorcowy renu, 1000 mg/l Re w dil. kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy Wzorce kationowe Rhenium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%