Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14422.03
A14422.06
A14422.14
A14422.03EA
295
PLN
A14422.03
A14422.06
A14422.14
Chromone-3-carboxylic acid ≥98%
Chromone-3-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 39079-62-4
Molecular Formula: C10H6O4
Formula Weight: 190.15
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 1074111
Formuła:
C₁₀H₆O₄ Temp. topnienia: 198…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017338 Numer CAS: 39079-62-4 |