3-Ethylcyclopentanone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20432.03
B20432.06
B20432.14
B20432.03EA
451
PLN
B20432.03
B20432.06
B20432.14
3-Ethylcyclopentanone ≥99%
3-Ethylcyclopentanone
Purity: 99%
CAS No.: 10264-55-8
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 31°(88°F)
Boiling Point: 171°
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00045445
Formuła:
C₇H₁₂O Temp. Wrzenia: 171 °C Temp. Zapłonu: 31 °C (88 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045445 Numer CAS: 10264-55-8 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |