Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10557.06
A10557.14
A10557.22
A10557.06EA
508
PLN
A10557.06
A10557.14
A10557.22
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate ≥98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 2417-72-3
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 53-58°
Boiling Point: 130-135°/2mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00032453
Formuła:
C₉H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 130…135 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 53…58 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00032453 Numer CAS: 2417-72-3 ADR: 8,III |