Drukuj
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 364 PLN
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…135 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 53…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00032453
Numer CAS: 2417-72-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %