Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14
A11826.06
A11826.14EA
1390
PLN
A11826.14
A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97%
CAS No.: 1129-28-8
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 43-45°
Boiling Point: 115°/0.8mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051437
Formuła:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Temp. Wrzenia: 115 °C (0.8 mmHg) Temp. topnienia: 43…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051437 Numer CAS: 1129-28-8 Numer WE (dawny EINECS): 419-100-4 ADR: 8 III |