Drukuj
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 418 PLN
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formuła: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 35…37 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051437
Numer CAS: 1129-28-8
Numer WE (dawny EINECS): 419-100-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %