2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L12866.09
L12866.18
L12866.09EA
386
PLN
L12866.09
L12866.18
2-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
2-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 5896-17-3
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 46-47°
Beilstein Reference: 780307
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂ Temp. topnienia: 46…47 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016583 Numer CAS: 5896-17-3 |