2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L17659.06
L17659.14
L17659.06EA
402
PLN
L17659.06
L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97%
CAS No.: 697-90-5
Molecular Formula: C6H4Cl2IN
Formula Weight: 287.92
Melting Point: 79-81°
Beilstein Reference: 3246130
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007661
Formuła:
C₆H₄Cl₂IN MW: 287.92 g/mol Temp. topnienia: 79…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007661 Numer CAS: 697-90-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |