3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24762.06
B24762.14
B24762.22
AB146762.0100
B24762.06EA
381
PLN
B24762.06
B24762.14
B24762.22
ABCRAB146762.0100
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde ≥99%
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 1131-52-8
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 51-53°
MDL No.: MFCD00010128
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ Temp. topnienia: 51…53 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010128 Numer CAS: 1131-52-8 |