Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45512.NB
45512.ND
45512.NBEA
8700
PLN
45512.NB
45512.ND
Palladium(II) nitrate (4 - 5% Pd) (w/w) roztwór wodny
Palladium(II) nitrate
CAS No.: 10102-05-3
Molecular Formula: N2O6Pd
Formula Weight: 230.43
Physical Form: Liquid
Appearance: Brown to yellow to orange
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011169
Formuła:
N₂O₆Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011169 Numer CAS: 10102-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-265-8 Jednostka: 3264 ADR: 8,II |