Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 mol/l in THF
Dostawca: Merck
Synonim: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
225770-100ML 225770-1L 225770-200L 225770-20L 225770-800ML 225770-8L 225770-4X25ML
SIAL225770-100MLEA 335 PLN
SIAL225770-100ML SIAL225770-1L SIAL225770-200L SIAL225770-20L SIAL225770-800ML SIAL225770-8L SIAL225770-4X25ML
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 mol/l in THF
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6
Jednostka: 2924
ADR: 3 II