Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 0.9-1.1 M in hexane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41872.22
41872.36
41872.22EA
636
PLN
41872.22
41872.36
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 0.9-1.1 M in hexane
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
CAS No.: 4039-32-1
Molecular Formula: C6H18LiNSi2
Formula Weight: 167.33
Flash Point: -31°(-24°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.716
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 8136861
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008261
Formuła:
C₆H₁₈LiNSi₂ MW: 167.33 g/mol Gęstość: 0.716 Temp. Zapłonu: –31 °C (–24 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008261 Numer CAS: 4039-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6 Jednostka: 2924 ADR: 3 II |