Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
345671000 345678000
345671000.EA 819 PLN
345671000. 345678000.
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1.0 mol/l in tert-butyl methyl ether, AcroSeal®
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
MW: 167.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 55…56 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0.8 g/cm³
Temp. Zapłonu: –28 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy yellow to brown Solution
Titration Active base 21 to 25 % (as LiNSi)