Methyl dimethoxyacetate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A12171.09
A12171.18
A12171.30
A12171.09EA
527
PLN
A12171.09
A12171.18
A12171.30
Methyl dimethoxyacetate ≥97%
Methyl dimethoxyacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 89-91-8
Molecular Formula: (CH3O)2CHCO2CH3
Formula Weight: 134.13
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4050
Boiling Point: 160-163°
Beilstein Reference: 1757582
MDL No.: MFCD00008484
Formuła:
C₅H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 160…163 °C Gęstość: 1,098 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008484 Numer CAS: 89-91-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-950-0 |