Drukuj
Methyl dimethoxyacetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
414180250 414180050
ACRO414180250EA 702 PLN
ACRO414180250 ACRO414180050
Methyl dimethoxyacetate 98%
Methyl dimethoxyacetate
Formuła: C₅H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 160…163 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008484
Numer CAS: 89-91-8
Numer WE (dawny EINECS): 201-950-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %