Roztwór wzorcowy telluru, 1000 mg/l Te w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86715.180EA
251
PLN
86715.180
86715.260
Roztwór wzorcowy telluru, 1000 mg/l Te w 10% kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Tellurium Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
- Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%