Drukuj
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
209860050 209860250
ACRO209860050EA 406 PLN
ACRO209860050 ACRO209860250
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 65…67 °C (12 mmHg)
Temp. Zapłonu: 36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000405
Numer CAS: 69739-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 274-102-0
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %