Drukuj
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
347701000 347708000
347701000.EA 351 PLN
347701000. 347708000.
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu 1 M in THF/ethylbenzene, AcroSeal®
Sól litowa 1,1,1,3,3,3-heksametyldisilazanu
Formuła: C₆H₁₈LiNSi₂
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008261
Numer CAS: 4039-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 223-725-6
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Active base 18 to 22 % (as LiNSi)