Drukuj

Jod 0.0125 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny

Dostawca: CHEMPUR

804912413.0500 804912413.1000
CHMP804912413.0500EA 126 PLN
CHMP804912413.0500 CHMP804912413.1000
Jod 0.0125 mol/l (0.025 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Jod
Formuła: I₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4
Jednostka: 3264
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR