Drukuj
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid
H32090.03 H32090.06
H32090.03EA 490 PLN
H32090.03 H32090.06
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1736-21-6 Molecular Formula: C11H8FNO3 Formula Weight: 221.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD03407356
Formuła: C₁₁H₈FNO₃
Temp. topnienia: 199…201 °C
Numer MDL: MFCD03407356
Numer CAS: 1736-21-6