3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L10092.09
L10092.18
L10092.09EA
510
PLN
L10092.09
L10092.18
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥99%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3919-74-2
Molecular Formula: C11H7ClFNO3
Formula Weight: 255.63
Melting Point: 201-203°
Beilstein Reference: 806523
Formuła:
C₁₁H₇ClFNO₃ Temp. topnienia: 201…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00055659 Numer CAS: 3919-74-2 Numer WE (dawny EINECS): 223-486-8 |