3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06240.18
L06240.30
L06240.09
L06240.18EA
470
PLN
L06240.18
L06240.30
L06240.09
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 23598-72-3
Molecular Formula: C11H8ClNO3
Formula Weight: 237.64
Melting Point: 187-192°
Beilstein Reference: 791928
Formuła:
C₁₁H₈ClNO₃ Temp. topnienia: 187…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020813 Numer CAS: 23598-72-3 Numer WE (dawny EINECS): 245-770-0 |