D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (by titrimetric analysis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36366.22
36366.36
36366.22EA
408
PLN
36366.22
36366.36
D-(-)-Isoascorbic acid ≥98% (by titrimetric analysis)
D-(-)-Isoascorbic acid
Purity: 99%
CAS No.: 89-65-6
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5126
MDL No.: MFCD00005378
Formuła:
C₆H₈O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005378 Numer CAS: 89-65-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-928-0 Klasyfikacja Merck : 14,5126 |