3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23996.03
B23996.06
B23996.14
B23996.03EA
703
PLN
B23996.03
B23996.06
B23996.14
3,6-Di-tert-butylfluorene ≥98%
3,6-Di-tert-butylfluorene
Purity: 98%
CAS No.: 58775-07-8
Molecular Formula: C21H26
Formula Weight: 278.44
Melting Point: 79-82°
MDL No.: MFCD02683109
Formuła:
C₂₁H₂₆ Temp. topnienia: 79…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683109 Numer CAS: 58775-07-8 |