Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% in 2-ethylhexanoic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bismuth 2-ethylhexanoate
45500.06
45500.14
45500.22
45500.06EA
247
PLN
45500.06
45500.14
45500.22
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate ∼92% in 2-ethylhexanoic acid
Bismuth(III) 2-ethylhexanoate
Purity: 92%
CAS No.: 67874-71-9
Molecular Formula: C24H45BiO6
Formula Weight: 638.61
Physical Form: Liquid
Formuła:
C₂₄H₄₅BiO₆ MW: 638.598 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043803 Numer CAS: 67874-71-9 Numer WE (dawny EINECS): 267-499-7 |