2,6-Diacetylpyridine ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25678.03
B25678.06
B25678.14
B25678.03EA
393
PLN
B25678.03
B25678.06
B25678.14
2,6-Diacetylpyridine ≥99%
2,6-Diacetylpyridine
Purity: 99%
CAS No.: 1129-30-2
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 78-82°
MDL No.: MFCD00006304
Formuła:
C₉H₉NO₂ Temp. topnienia: 78…82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006304 Numer CAS: 1129-30-2 Numer WE (dawny EINECS): 214-442-9 |