Drukuj
2,6-Diacetylpyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
330860010 330860050 330860250
ACRO330860010EA 279 PLN
ACRO330860010 ACRO330860050 ACRO330860250
2,6-Diacetylpyridine 99%
2,6-Diacetylpyridine
Formuła: C₉H₉NO₂
Temp. topnienia: 78…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006304
Numer CAS: 1129-30-2
Numer WE (dawny EINECS): 214-442-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥98.5 %