Sodium nicotinate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22224.22
B22224.36
B22224.22EA
334
PLN
B22224.22
B22224.36
Sodium nicotinate ≥98%
Sodium nicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 54-86-4
Molecular Formula: C6H4NNaO2
Formula Weight: 145.10
Melting Point:
Formuła:
C₆H₄NNaO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064352 Numer CAS: 54-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 200-215-1 |