Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32251.18
H32251.09
H32251.18EA
1220
PLN
H32251.18
H32251.09
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5453-67-8
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 119-122°
MDL No.: MFCD00134493
Formuła:
C₉H₉NO₄ Temp. topnienia: 119…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134493 Numer CAS: 5453-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 226-697-3 |