Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17250.06
A17250.14
A17250.22
A17250.06EA
383
PLN
A17250.06
A17250.14
A17250.22
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate ≥98%
Dimethyl-2,5-pyridinedicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 881-86-7
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Melting Point: 160-163°
Beilstein Reference: 172251
Formuła:
C₉H₉NO₄ Temp. topnienia: 160…163 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00034767 Numer CAS: 881-86-7 |