Drukuj
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 149 PLN
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Nicotinoyl chloride hydrochloride 97%
Nicotinoyl chloride hydrochloride
Formuła: C₆H₅Cl₂NO
Temp. topnienia: 151…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012820
Numer CAS: 20260-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 243-648-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %