2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methoxypyridine-3-boronic acid
L20094.03
L20094.06
L20094.03EA
508
PLN
L20094.03
L20094.06
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid ≥98%
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 163105-90-6
Molecular Formula: C6H8BNO3
Formula Weight: 152.95
Melting Point: 136-138°
MDL No.: MFCD03411572
Formuła:
C₆H₈BNO₃ Temp. topnienia: 136…138 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411572 Numer CAS: 163105-90-6 |