Drukuj
Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cyclopentanesulphonylchloride
H32865.MD H32865.03 H32865.06
H32865.MDEA 599 PLN
H32865.MD H32865.03 H32865.06
Cyclopentanesulphonyl chloride ≥97%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 26394-17-2 Molecular Formula: C5H9ClO2S Formula Weight: 168.64 Boiling Point: 71-73°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD04117774
Formuła: C₅H₉ClO₂S
Temp. Wrzenia: 71…73 °C (2 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04117774
Numer CAS: 26394-17-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II